Documenti fondamentali
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
Sinonimo/i:
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Beilstein:
1304479
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Densità del vapore
4.63 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
178 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)