Documenti
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero FEMA:
2246
Numero CE:
N° CoE:
11840
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.038
Grado
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4965 (lit.)
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter