Key Documents
W203300
Sigma-Aldrich
Allyl-α-ionone
≥65%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.36
Numero FEMA:
2033
Numero CE:
N° CoE:
2040
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.061
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Concentrazione
≥65%
Impurezze
13% allyl β-ionone.
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
102-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; fruity; floral; spicy; woody
Stringa SMILE
CC1=CCCC(C)(C)C1\C=C\C(=O)CCC=C
InChI
1S/C16H24O/c1-5-6-9-14(17)10-11-15-13(2)8-7-12-16(15,3)4/h5,8,10-11,15H,1,6-7,9,12H2,2-4H3/b11-10+
FXCYGAGBPZQRJE-ZHACJKMWSA-N
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves