Documenti fondamentali
TEM-CF400NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 400# NICKEL 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Confezionamento
box of 25
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)