Key Documents
T9627
Sigma-Aldrich
2-Tetradecanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
35-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Hexadecanol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
258741
1-Hexadecanol
Fumikazu Takahashi et al.
FEMS yeast research, 19(2) (2019-02-13)
The yeast Starmerella bombicola NBRC10243 is an excellent producer of sophorolipids, which are among the most useful biosurfactants. The primary alcoholic metabolic pathway of S. bombicola has been elucidated using alcohol oxidase FAO1, but the secondary alcohol metabolic pathway remains