Documenti
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
Sinonimo/i:
2-Acetylmesitylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
2044595
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. eboll.
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup