Documenti
T70394
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3