Documenti
T300853
3,5,7-TRIMETHYL-1-[2-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL]-1,3-DIHYDRO-2H-AZEPIN-2-ONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H27ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.859
Numero MDL:
Altre note