Documenti
T261378
METHYL (3R)-3-[(BENZYLOXY)METHOXY]-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H32O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.55
Numero MDL:
Altre note