Key Documents
T164178
1,1-DICHLORO-3-PHENYL-1-PROPENE-2-SULFONIC ACID, P-TOLUIDINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17Cl2NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.289
Numero MDL:
Altre note