Documenti
T141399
Ethyl 2-amino-6-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19ClN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.881
Numero MDL:
Altre note