Documenti
T136727
N-(9,10-DIOXO-6-((4-(PENTYLOXY)BENZOYL)AMINO)-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)-4-(PENTYLOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C38H38N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
618.736
Numero MDL:
Altre note