Documenti
T116424
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.818
Numero MDL:
Altre note