Documenti
T100501
2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.511
Numero MDL:
Altre note