Key Documents
S98753
2-[3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLOYL]-3,5-DIHYDROXYPHENYL ALPHA-L-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21ClO9
Peso molecolare:
452.849
Numero MDL:
Altre note