Documenti
S946176
1,1'-(SULFONYLBIS)4,1-PHENYLENEOXY-4,1-PHENYLENE)BIS(2-PHENYLETHANEDIONE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C40H26O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.712
Numero MDL:
Altre note