Documenti
S527777
N,N'-(1-METHYLETHYLENE)BIS(2-CARBAMOYLETHYL) BIS(METHANESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H22N2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.435
Numero MDL:
Altre note