Documenti
S305154
4-ACO-1-(DIMETHOXY-PH)-6,7-DIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BU ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H30O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.535
Numero MDL:
Altre note