Documenti
S196401
3-METHYL-2-(4-PHENYLAMINO-BUTA-1,3-DIENYL)-BENZOTHIAZOL-3-IUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.867
Numero MDL:
Altre note