Key Documents
S13022
7-METHOXY-2,2-DIPHENYL-BENZO(1,3)DIOXOLE-5-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.386
Numero MDL:
Altre note