Documenti
R998451
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(4-METHYLBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.434
Numero MDL:
Altre note