Documenti
R982229
2-[(2E)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.442
Numero MDL:
Altre note