Key Documents
R976741
N'-[(E)-1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLETHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H24BrN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.527
Numero MDL:
Altre note