Documenti
R942219
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-CHLOROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H19BrClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.819
Numero MDL:
Altre note