Documenti
R936766
N'-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17Cl2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.284
Numero MDL:
Altre note