Documenti
R911887
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21ClN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.978
Numero MDL:
Altre note