Documenti
R911275
METHYL 4-{(E)-[({[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H23N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.524
Numero MDL:
Altre note