Documenti
R884413
11-[(5Z)-5-(1-BUTYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]UNDECANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H34N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.7
Numero MDL:
Altre note