Documenti
R874590
6-ME-5-PHENYL-3-((2-PYRIDINYLMETHYLENE)AMINO)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H14N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.414
Numero MDL:
Altre note