Documenti
R850047
5,6-DIMETHYL-2-((2-PHENOXYETHYL)THIO)-3-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H20N2O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.545
Numero MDL:
Altre note