Documenti
R831689
3-[(E)-(2-(4-BUTOXYPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H21N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.506
Numero MDL:
Altre note