Documenti
R826685
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23ClN4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.003
Numero MDL:
Altre note