Documenti
R824291
N'-(2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-1-METHYLETHYLIDENE)-2-METHYL-3-FUROHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H15N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.319
Numero MDL:
Altre note