Documenti
R823988
N'-(2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-1-ME-ETHYLIDENE)2(3-BR-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16BrN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.253
Numero MDL:
Altre note