Documenti
R801429
2-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H17BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.318
Numero MDL:
Altre note