Documenti
R787833
1-(4-METHOXYPHENYL)-4-(2-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)ET)PIPERAZINEDIIUM DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H32Cl2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.417
Numero MDL:
Altre note