Documenti
R746266
2-METHOXY-4-METHYL-1-(((((1-METHYLETHYLIDENE)AMINO)OXY)CARBONYL)AMINO)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.273
Numero MDL:
Altre note