Documenti
R744824
4-METHYL-1-(2-OXO-2-(3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14ClF3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.74
Numero MDL:
Altre note