Documenti
R743089
N-(3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYBENZYLIDENE)-N-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H29N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.54
Numero MDL:
Altre note