Documenti
R725730
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22BrN5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.409
Numero MDL:
Altre note