Key Documents
R710083
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H26N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.542
Numero MDL:
Altre note