Documenti
R691461
2-AMINO-4-(3-BROMOPHENYL)-7-HYDROXY-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H11BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.182
Numero MDL:
Altre note