Documenti
R663395
5,7-DIMETHYL-2,4-DIOXO-1,3-DIPHENYL-1H,2H,3H,4H-PYRANO[2,3-D]PYRIMIDIN-8-IUM DIHYDROGEN PHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H19N2O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.369
Numero MDL:
Altre note