Documenti
R633240
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-((4-NITROBENZOYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.36
Numero MDL:
Altre note