Documenti
R623504
N-(6-ETHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-(2-FLUOROPHENYL)-2,4-DIOXO-3-(3-OXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-1-YL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H19FN2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.525
Numero MDL:
Altre note