Documenti
R605573
((4-BENZYL-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H19N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.445
Numero MDL:
Altre note