Documenti
R592110
N-(4-(2-((3,3-DIPHENYLPROPYL)AMINO)PROPOXY)PHENYL)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H31ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.002
Numero MDL:
Altre note