Key Documents
R523232
ADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID (1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H23NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.419
Numero MDL:
Altre note