Documenti
R514209
3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15ClO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.77
Numero MDL:
Altre note