Documenti
R492485
2-ET-3-METHYL-1-PHENETHYLAMINO-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.459
Numero MDL:
Altre note